Learn More
BD Sistemas de recuperación de antígenos Retrievagen
Descripción
El 10 % de formol tamponado neutro fija el tejido mediante proteínas de entrecruzamiento, lo que puede provocar un cambio conformacional o “enmascaramiento” del epítopo antigénico y provocar una menor o nula reactividad de los anticuerpos. Los sistemas de recuperación de antígenos BD Retrievagen están diseñados para desenmascarar el epítopo y provocar la mejora de la tinción de anticuerpos.
- Retrievagen A (pH 6,0) se proporciona como dos soluciones separadas que hay que mezclar
- Retrievagen B (pH 9,5) se suministra como solución lista para usar
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 25 ml de solución 1 de Retrievagen A y 100 ml de solución 2 de Retrievagen A |
| Dilución | Tome 18 ml de solución BD Retrievagen A, 1 y 82 ml de solución BD Retrievagen 2, y aumente el volumen a 1 l con agua destilada |
| Tipo de producto | Retrievagen A |
| Cantidad | 125mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción inmunohistoquímica |
| pH | 6 |
| Estado normativo | RUO |
| Tipo de reactivo | Retrievagen A |