Learn More
BD Recombinant Human Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Frozen liquid comprised of 0.22 ++m sterile-filtered aqueous buffered solution (pH 7.2) and containing 2 mg/ml biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no preservatives
- Reactivity: Human
- Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA
Enzyme-linked immunosorbent assay standard
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Bioassay, ELISA Standard |
Formulación | Frozen aqueous Buffered solution containing BSA |
Nombre | Human MCP-1 Recombinant Protein |
Cantidad | 10 μg |
Requisitos de almacenamiento | -80°C |
Reactividad cruzada | Human |
Recombinante | Recombinant |
Formulario | Solution |
Research Use Only
Título del producto
BD Recombinant Human Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido