Learn More
BD Recombinant Human Interleukin-1β (IL-1β) Código de producto.: 15877798
BD Recombinant Human Interleukin-1β (IL-1β)
Código de producto. 15877798
5 μg, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15877798
Marca: BD 554602
Determined by SDS-PAGE analysis, and an absorbance assay based on the Beers-Lambert law
Lyophilized from a solution comprised of 0.22 ++m sterile-filtered aqueous buffered solution with no preservatives
  • Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA
  • Biological Activity: The activity range is measured in a proliferation assay using TF-1 indicator cells
  • Specific Activity Range: 1.0-4.0x108 Units/mg
  • ED50: 25 to 100pg/ml
  • Observed dose response: 100 fold
Bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Bioassay
Formulación Lyophilized in an aqueous Buffered solution containing BSA
Nombre Human IL-1beta Recombinant Protein
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 5 μg
Requisitos de almacenamiento -80°C
Reactividad cruzada Human
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Research Use Only
Título del producto
BD Recombinant Human Interleukin-1β (IL-1β) >