Learn More
BD Agar de prueba de contenido microbiano
Recomendado para la detección y enumeración de microorganismos presentes en superficies de importancia sanitaria
194.00€ - 432.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CCAM |
---|---|
Formulario | Deshidratado |
Tipo de medios | Agar de prueba de contenido microbiano |
Para utilizar con (aplicación) | Detección y enumeración de microorganismos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11768982
|
BD
255320 |
500 g | Frasco |
194.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11758982
|
BD
255310 |
2 kg | Balde |
432.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Certifications
CCAM
Especificaciones
CCAM | |
Deshidratado | |
Agar de prueba de contenido microbiano | |
Detección y enumeración de microorganismos |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1460 días
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BD Agar de prueba de contenido microbiano