Learn More
BD Agar de prueba de contenido microbiano
Descripción
Certifications
CCAM
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Agar de prueba de contenido microbiano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección y enumeración de microorganismos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |