missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar neutralizante D/E (pruebas de desinfectantes)
Prueba la eficacia de desinfectantes e higienizantes
Marca: BD 268620
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción

Especificaciones
COMPF, SMD | |
Deshidratado | |
Agar neutralizante D/E (Dey/Engley) | |
Pruebas de eficacia de desinfectantes y saneamiento | |
500 g |
Refrigerado | |
Agar neutralizante D/E | |
5 g/l de digestión pancreática de caseína, 2,5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de dextrosa, 1 g/l de tioglicolato de sodio, 6 g/l de tiosulfato sódico, 2,5 g/l de bisulfito de sodio, 5 g/l de polisorbato 80, 7 g/l de lecitina, 0,02 g/l de púrpura de bromcresol, 15 g/l de agar | |
Frasco |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium bisulphate, sodium thioglycolate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Agar neutralizante D/E (pruebas de desinfectantes) > Agar neutralizante D/E (pruebas de desinfectantes); 500 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido