Learn More
Thermo Scientific™ Agar neutralizante D/E (Dey-Engley) (deshidratado)
Código de producto. 13265939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13265939 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13265939 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R453032
Neutralice los desinfectantes químicos para confirmar la actividad bacteriostática y bactericida en los procedimientos de muestreo medioambiental con el agar neutralizante D/E.
Neutralice los desinfectantes químicos para distinguir la actividad bacteriostática y bactericida en los procedimientos de muestreo medioambiental mediante el agar neutralizante Thermo Scientific™ Remel™ D/E (Dey-Engley) (deshidratado). Este medio fue formulado por Engley y Dey en 1970 para neutralizar y probar antisépticos y desinfectantes1. Recomendado en el Compendio de métodos para el examen microbiológico de alimentos por la American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) para el muestreo ambiental2.
Neutralice los desinfectantes químicos para distinguir la actividad bacteriostática y bactericida en los procedimientos de muestreo medioambiental mediante el agar neutralizante D/E (Dey-Engley).El medio puede neutralizar una amplia gama de productos químicos, como preparaciones de mercurio, yodo o cloro, compuestos de amonio cuaternario, formaldehído y glutaraldehído.
  • Fácil de identificar:El púrpura de bromocresol se utiliza como indicador para la fermentación de la dextrosa cambiando de morado a amarillo con un pH ácido.
  • Recomendado en el Compendio de métodos para el examen microbiológico de alimentos por la American Public Health Association (Asociación de Salud Pública Americana, APHA) para el muestreo ambiental
Este medio contiene peptona y extracto de levadura para proporcionar una fuente de nitrógeno, carbono y vitaminas.La dextrosa proporciona energía y el tiosulfato sódico se incorpora para neutralizar el cloro y el yodo.El polisorbato 80 neutraliza fenoles y formol.El tioglicolato sódico neutraliza los mercuriales.El bisulfito sódico neutraliza el formaldehído y el glutaraldehído.La lecitina neutraliza los compuestos de amonio cuaternario.Este medio es adecuado para el muestreo medioambiental en el que la neutralización del producto químico es importante para determinar su actividad bactericida.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: COMPF.
Descripción Agar neutralizante D/E
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
No apto para uso de diagnóstico in vitro.