Learn More
BD BBL™ Staphyloslide™ Latex Test Kit
Provides a rapid platform for the identification of Staphylococcal isolates, particularly, Staphylococcus aureus
240.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C; no congelar |
---|---|
Descripción | Kit de prueba de látex BBL Staphyloslide |
Analitos detectables | Staphylococcus aureus |
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de detección de Staphylococcus aureus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15410937
|
BD
240915 |
100 pruebas |
240.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The BD BBL Staphyloslide Latex Test Kit utilizes blue polystyrene latex particles that have been sensitized with fibrinogen and IgG. When Staphylococcal colonies which possess bound coagulase (clumping factor) and/or protein A are mixed with the latex reagent, the latex particles will agglutinate strongly within 20 seconds.
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C; no congelar | |
Kit de prueba de látex BBL Staphyloslide | |
Staphylococcus aureus | |
Pruebas de detección de Staphylococcus aureus |