Learn More
BD Kit de prueba de látex BBL™ Staphyloslide™
Código de producto. 15410937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410937 100 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15410937 Proveedor BD N.º de proveedor 240915
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Látex de la prueba de Staphyloslide BBL; látex de control de Staphyloslide BBL; tarjetas de prueba, varillas mezcladoras
Proporciona una plataforma rápida para la identificación de estafilocócicos aislados, especialmente Staphylococcus aureus
El BD BBL Staphyloslide Kit de Prueba de Látex utiliza partículas de látex de poliestireno azul sensibilizadas con fibrinógeno e IgG. Cuando las colonias estafilocócicas que poseen coagulasa unida (factor de agrupación) y/o proteína A se mezclan con el reactivo de látex, las partículas de látex se aglutinan fuertemente en 20 segundos.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C. Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C; no congelar
Descripción Kit de prueba de látex BBL Staphyloslide
Analitos detectables S. aureus
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de detección de Staphylococcus aureus
Incluye Látex de la prueba BBL Staphyloslide, 2 x 2,5 ml; látex de control BBL Staphyloslide, 2,5 ml; tarjetas de prueba, varillas mezcladoras
Cantidad 100 pruebas