Learn More
BD Tubo indicador de crecimiento de micobacterias BBL™ MGIT™: Kits de prueba
Ofrece un tiempo de detección superior en un formato de prueba fluorescente fácil de usar
3405.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
Volumen de llenado | 4 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Para la detección y la recuperación de micobacterias, prueba de esputo, muestra de heces, fluidos corporales y tejidos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17271352
|
BD
245113 |
100 tubos |
3405.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Crea un ambiente adecuado para un rápido crecimiento micobacteriano
- Recomendado para el análisis de esputo, muestras de heces, fluidos corporales y tejido
- El tubo utiliza tecnología fluorométrica para facilitar la lectura de resultados
- En condiciones de luz UV, una prueba positiva emite un resplandor fluorescente anaranjado intenso en la base del tubo y en el menisco; una prueba negativa muestra poco o ningún resplandor
- Las micobacterias se pueden retirar del tubo para realizar más pruebas
- Para su uso, complemente el tubo con la mezcla antibiótica MGIT PANTA™ y el enriquecimiento con MGIT OADC, inocule con la muestra preparada e incube
- Los tubos se ajustan a los procedimientos estándar de descontaminación y eliminación de residuos
Especificaciones
CE | |
De 2 a 25 °C | |
4 mL | |
Para la detección y la recuperación de micobacterias, prueba de esputo, muestra de heces, fluidos corporales y tejidos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BD Tubo indicador de crecimiento de micobacterias BBL™ MGIT™: Kits de prueba