Learn More
BD Tubo indicador de crecimiento de micobacterias BBL™ MGIT™: Kits de prueba
Ofrece un tiempo de detección superior en un formato de prueba fluorescente fácil de usar
Marca: BD 245113
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Crea un ambiente adecuado para un rápido crecimiento micobacteriano
- Recomendado para el análisis de esputo, muestras de heces, fluidos corporales y tejido
- El tubo utiliza tecnología fluorométrica para facilitar la lectura de resultados
- En condiciones de luz UV, una prueba positiva emite un resplandor fluorescente anaranjado intenso en la base del tubo y en el menisco; una prueba negativa muestra poco o ningún resplandor
- Las micobacterias se pueden retirar del tubo para realizar más pruebas
- Para su uso, complemente el tubo con la mezcla antibiótica MGIT PANTA™ y el enriquecimiento con MGIT OADC, inocule con la muestra preparada e incube
- Los tubos se ajustan a los procedimientos estándar de descontaminación y eliminación de residuos
Especificaciones
CE | |
4 mL | |
100 tubos |
De 2 a 25 °C | |
Para la detección y la recuperación de micobacterias, prueba de esputo, muestra de heces, fluidos corporales y tejidos |
Título del producto
BD Tubo indicador de crecimiento de micobacterias BBL™ MGIT™: Kits de prueba > Tipo: Kit de pruebas (precargado con indicador y caldo); 100 tubos
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido