Learn More
BD Enriquecimiento BBL™ IsoVitaleX™
El enriquecimiento BD BBL™ IsoVitaleX™ es un suplemento definido químicamente utilizado como aditivo de medios para el cultivo de microorganismos nutricionalmente exigentes.
244.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Aditivo | Enriquecimiento IsoVitaleX™ |
Formulario | Liofilizado |
Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo deshidratados |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11798163
|
BD
211876 |
10 mL |
244.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- El agar GC suplementado con hemoglobina y enriquecimiento BBL IsoVitaleX (en lugar de concentrado de levadura) proporciona un medio mejorado para el aislamiento de microorganismos.
- El enriquecimiento proporciona factor V (nicotinamida adenina dinucleótido, NAD) para especies de «Haemophilus».
- También proporciona vitaminas, aminoácidos, coenzimas, dextrosa, iones férricos y otros factores que mejoran el crecimiento de la «Neisseria» patógena.
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
Enriquecimiento IsoVitaleX™ | |
Medios de cultivo deshidratados |
De 2 °C a 8 °C | |
Liofilizado | |
Vial |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1095 días
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric Acid
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BD Enriquecimiento BBL™ IsoVitaleX™