Learn More
BD Enriquecimiento BBL™ IsoVitaleX™
Código de producto. 11798163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
50 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11798163 10 mL 50 ML
1 options
Código de producto. 11798163 Proveedor BD N.º de proveedor 211876
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El enriquecimiento BD BBL™ IsoVitaleX™ es un suplemento definido químicamente utilizado como aditivo de medios para el cultivo de microorganismos nutricionalmente exigentes.
  • El agar GC suplementado con hemoglobina y enriquecimiento BBL IsoVitaleX (en lugar de concentrado de levadura) proporciona un medio mejorado para el aislamiento de microorganismos.
  • El enriquecimiento proporciona factor V (nicotinamida adenina dinucleótido, NAD) para especies de «Haemophilus».
  • También proporciona vitaminas, aminoácidos, coenzimas, dextrosa, iones férricos y otros factores que mejoran el crecimiento de la «Neisseria» patógena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Enriquecimiento IsoVitaleX™
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Tipo de empaquetado Vial
Cantidad 10 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • isovitalex enrichment
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid