missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bcl-2 Mouse, Clone: BCL2/782 + BCL2/796, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 596-MSM7-P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Bcl-2 | |
Outer mitochondrial membranes, endoplasmic reticulum as well as nuclear membranes. | |
BCL2/782 + BCL2/796 | |
Unconjugated | |
XP_011524437 | |
Mouse | |
25-26kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
596 | |
IgG |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
BCL2 | |
Recombinant full-length human bcl-2 protein | |
Jurkat, K562, HL-60, or HeLa Cells. Tonsil or follicular lymphomas. | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bcl-2 Mouse, Clone: BCL2/782 + BCL2/796, enQuireBio™ > 100 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido