Learn More
Bcl-2 Antibody (bcl-2/124) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00€ - 351.00€
Especificaciones
Antígeno | Bcl-2 |
---|---|
Clon | bcl-2/124 |
Concentración | 1 mg/mL |
Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18605728
|
Novus Biologicals
NBP2-50116-0.025ml |
0.025 mL |
196.00€
0.03 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18673947
|
Novus Biologicals
NBP2-50116 |
0.1 mL |
351.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunohistochemistryEspecificaciones
Bcl-2 | |
1 mg/mL | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors | |
PBS | |
596 | |
IgG1 | |
Protein A purified |
bcl-2/124 | |
Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 | |
Synthetic peptide of amino acids 41-54 of human Bcl-2 oncoprotein | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bcl-2 Antibody (bcl-2/124) - BSA Free, Novus Biologicals™