Learn More
Bcl-2 Antibody (bcl-2/124) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18673947 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18673947 0.1 mL 0.10 ml
18605728 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18673947
Marca: Novus Biologicals NBP250116
Mouse Monoclonal Antibody
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Bcl-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon bcl-2/124
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide of amino acids 41-54 of human Bcl-2 oncoprotein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1