Especificaciones
Sign and Label Printer | |
Thermal Transfer | |
305 mm | |
280.00 mm | |
225 x 305 x 225 mm | |
50 MB internal memory | |
76 mm/sec. | |
MarkWare | |
De 10 °C a 40 °C | |
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia/Nueva Zelanda), EAC (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán), CCC (China) y China RoHS | |
1 Ea. | |
220 V | |
EU Plug |
Intuitive Touchscreen | |
225.00 mm | |
225 mm | |
101 mm | |
monocromo/a | |
BBP31 | |
300 ppp | |
USB | |
6.5 kg | |
Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels | |
1 año | |
QWERTY |
Título del producto
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer > Keyboard: QWERTY with MarkWare software
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido