Learn More
Brady™ BBP31 Sign and Label Printer
Código de producto. p-8000959
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Tipo de software:
Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros
MarkWare
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Keyboard Type Tipo de software unitSize
11705495 AZERTY Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11751096 AZERTY MarkWare cada uno
11791096 CYRILLIC Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11761096 CYRILLIC MarkWare cada uno
11771096 QWERTY Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11731096 QWERTY MarkWare cada uno
11781096 QWERTZ Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros cada uno
11741096 QWERTZ MarkWare cada uno
8 options
Código de producto. 11705495
Marca: Brady™ 710739
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Sign and Label Printer
Tipo de pantalla Intuitive Touchscreen
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (métrico) 225.00 mm
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 225 mm
Fondo (métrico) 280.00 mm
Dimensiones (L x An) 101 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 225 x 305 x 225 mm
Capacidad de color monocromo/a
Memoria 50 MB internal memory
Modelo BBP31
Velocidad de impresión 76 mm/sec.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Estación de trabajo Brady, MarkWare, controlador basado en Windows para uso de software de terceros
Tipos de conector USB
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Peso (métrico) 6.5 kg
Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia/Nueva Zelanda), EAC (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán), CCC (China) y China RoHS
Para utilizar con (aplicación) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Cantidad 1 Ea.
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación 220 V
Keyboard Type AZERTY