Learn More
Brady™ Etiquetas químicas informativas preimpresas BBP™ con diamantes de NFPA con área para texto
Permite que la impresora produzca etiquetas químicas de cinco colores en un solo pase de impresión
335.00€ - 490.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Descripción | Etiquetas químicas e informativas preimpresas para impresoras BBP3x |
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Sensible a la presión |
Color | Rojo, Amarillo, Azul, Blanco |
Acabado | Satinado |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11717174
|
Brady™
142037 |
4 pulgadas × 6,25 pulgadas (Al × An) | 158,8 mm × 101,6 mm (An × Al) | 170/paq. |
490.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11757264
|
Brady™
142044 |
2,25 pulgadas × 4 pulgadas (Al × An) | 101,6 mm × 57,2 mm (An × Al) | 240/paq. |
335.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11767334
|
Brady™
142041 |
2,25 pulgadas × 2,25 pulgadas (Al × An) | 57,2 mm × 57,2 mm (An × Al) | 365/paq. |
335.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11737264
|
Brady™
142038 |
4 pulgadas × 4 pulgadas (Al × An) | 101,6 mm × 101,6 mm (An × Al) | 240/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Película de vinilo para uso en interiores y exteriores con adhesivo permanente
- El material resiste exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
- Disponible en varios tamaños y formatos
- Temp. de servicio: de - 40 °C a + 82 °C (de - 40 °F a + 180 °F)
- Temp. de aplicación: De 18°C a 82 °C (de 0 ° a 180 °F)
- Durabilidad en exteriores: De 8 a 10 años
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Vinilo | |
Para crear rápidamente etiquetas con barras de colores y NFPA, permite que la impresora produzca etiquetas químicas de 5 colores en un solo pase de impresión, el material apto para interiores y exteriores resiste la exposición a la humedad, a los productos químicos y a la manipulación | |
De 60 a 50 unidades Gardner | |
De 8 a 10 años | |
De -40 °C a +82 °C | |
0,102 mm |
Etiquetas químicas e informativas preimpresas para impresoras BBP3x | |
Rojo, Amarillo, Azul, Blanco | |
Etiqueta | |
Rombo de la NFPA con área de texto | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 | |
De -40 a 180 °F | |
0,004 in |