Learn More
Brady™ Etiquetas químicas informativas preimpresas BBP™ con diamantes de NFPA con área para texto
Código de producto. 11717174
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 pulg.)
101 x 101 mm (4 x 4 pulg.)
159 x 101 mm
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 pulg.)
Cantidad:
170/paq.
240/paq.
365/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Cantidad unitSize
11717174 159 x 101 mm 170/paq. cada uno
11737264 101 x 101 mm (4 x 4 pulg.) 240/paq. cada uno
11757264 101,60 x 57 mm (4 x 2,25 pulg.) 240/paq. cada uno
11767334 57 x 57 mm (2,25 x 2,25 pulg.) 365/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11717174 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que la impresora produzca etiquetas químicas de cinco colores en un solo pase de impresión
  • Película de vinilo para uso en interiores y exteriores con adhesivo permanente
  • El material resiste exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
  • Disponible en varios tamaños y formatos
  • Temp. de servicio: De -40° a +82 °C (de -40° a +180 °F)
  • Temp. de aplicación: De 18° a 82 °C (de 0° a 180 °F)
  • Durabilidad en exteriores: De 8 a 10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas químicas e informativas preimpresas para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Rojo, Amarillo, Azul, Blanco
Acabado Satinado
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Mostrar texto Rombo de la NFPA con área de texto
Para utilizar con (aplicación) Para crear rápidamente etiquetas con barras de colores y NFPA, permite que la impresora produzca etiquetas químicas de 5 colores en un solo pase de impresión, el material apto para interiores y exteriores resiste la exposición a la humedad, a los productos químicos y a la manipulación
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Satinado De 60 a 50 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil De 8 a 10 años
Cantidad 170/paq.
Tamaño (imperial) 4 pulgadas × 6,25 pulgadas (Al × An)
Tamaño (métrico) 158,8 mm × 101,6 mm (An × Al)
Tipo de software Estación de trabajo Brady, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 159 x 101 mm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 101 mm
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 101,60 mm
Alternate Part Number B30-263-595-NFPA