Learn More
Brady™ Etiquetas químicas informativas preimpresas BBP™ con diamantes de NFPA con área para texto
Código de producto. 11767334
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 pulg.)
101 x 101 mm (4 x 4 pulg.)
159 x 101 mm
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 pulg.)
Cantidad:
170/paq.
240/paq.
365/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11767334
Marca: Brady™ 142041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Permite que la impresora produzca etiquetas químicas de cinco colores en un solo pase de impresión
  • Película de vinilo para uso en interiores y exteriores con adhesivo permanente
  • El material resiste exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
  • Disponible en varios tamaños y formatos
  • Temp. de servicio: De -40° a +82 °C (de -40° a +180 °F)
  • Temp. de aplicación: De 18° a 82 °C (de 0° a 180 °F)
  • Durabilidad en exteriores: De 8 a 10 años
Spezifikation
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas químicas e informativas preimpresas para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Rojo, Amarillo, Azul, Blanco
Acabado Satinado
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Mostrar texto Rombo de la NFPA con área de texto
Para utilizar con (aplicación) Para crear rápidamente etiquetas con barras de colores y NFPA, permite que la impresora produzca etiquetas químicas de 5 colores en un solo pase de impresión, el material apto para interiores y exteriores resiste la exposición a la humedad, a los productos químicos y a la manipulación
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Satinado De 60 a 50 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil De 8 a 10 años
Cantidad 365/paq.
Tamaño (imperial) 2,25 pulgadas × 2,25 pulgadas (Al × An)
Tamaño (métrico) 57,2 mm × 57,2 mm (An × Al)
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 57 x 57 mm (2,25 x 2,25 pulg.)
Anchura (imperial) 2,25 in
Anchura (métrico) 57 mm
Altura (imperial) 2,25 in
Altura (métrico) 5,71 cm
Alternate Part Number B30-244-595-NFPA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt