Learn More
Brady™ Etiquetas químicas informativas preimpresas BBP™ solo con diamantes de NFPA
Permite que la impresora produzca etiquetas químicas de cinco colores en un solo pase de impresión
232.00€ - 269.89€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Sensible a la presión |
Color | Rojo, Amarillo, Azul, Blanco |
Formato | Etiqueta |
Material | Vinilo |
Código de producto | Marca | Mostrar texto | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mostrar texto | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11797314
|
Brady™
142047 |
Rombo de la NFPA NFR | 3 x 1,125 in. (W x H) | 76,2 x 28,6 mm (An x Al) | 300/paq. |
232.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11777334
|
Brady™
142042 |
Solo con diamante de la NFPA | 2.25 x 2.25 in. | 5.72 x 5.72 cm | 365/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Película de vinilo para uso en interiores y exteriores con adhesivo permanente
- El material resiste exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
- Disponible en varios tamaños y formatos
- Temp. de servicio: de - 40 °C a + 82 °C (de - 40 °F a + 180 °F)
- Temp. de aplicación: De 18 °C a 82 °C (de 0 °F a 180 °F)
- Durabilidad en exteriores: De 8 a 10 años
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE | |
Rojo, Amarillo, Azul, Blanco | |
Vinilo | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
De 8 a 10 años | |
De -40 °C a +82 °C |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Etiqueta | |
Para crear rápidamente etiquetas con barras de colores y NFPA, permite que la impresora produzca etiquetas químicas de 5 colores en un solo pase de impresión, el material apto para interiores y exteriores resiste la exposición a la humedad, a los productos químicos y a la manipulación | |
De 60 a 50 unidades Gardner | |
De -40 a 180 °F | |
0,004 in |