Learn More
Brady™ Etiquetas químicas informativas preimpresas BBP™ solo con diamantes de NFPA
Código de producto. 11777334
Click to view available options
Dimensions (LxW):
57,2 x 57,2 mm (2,25 x 2,25 pulg.)
82,50 x 29 mm
Mostrar texto:
Rombo de la NFPA NFR
Solo con diamante de la NFPA
Cantidad:
300/paq.
365/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11777334
Marca: Brady™ 142042
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Permite que la impresora produzca etiquetas químicas de cinco colores en un solo pase de impresión
  • Película de vinilo para uso en interiores y exteriores con adhesivo permanente
  • El material resiste exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
  • Disponible en varios tamaños y formatos
  • Temp. de servicio: De -40° a +82 °C (de -40° a +180 °F)
  • Temp. de aplicación: De 18° a 82 °C (de 0° a 180 °F)
  • Durabilidad en exteriores: De 8 a 10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Rojo, Amarillo, Azul, Blanco
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Mostrar texto Solo con diamante de la NFPA
Para utilizar con (aplicación) Para crear rápidamente etiquetas con barras de colores y NFPA, permite que la impresora produzca etiquetas químicas de 5 colores en un solo pase de impresión, el material apto para interiores y exteriores resiste la exposición a la humedad, a los productos químicos y a la manipulación
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Satinado De 60 a 50 unidades Gardner
Vida útil De 8 a 10 años
Cantidad 365/paq.
Tamaño (imperial) 2.25 x 2.25 in.
Tamaño (métrico) 5.72 x 5.72 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Dimensions (LxW) 57,2 x 57,2 mm (2,25 x 2,25 pulg.)
Anchura (imperial) 2,25 in
Altura (imperial) 2,25 in
Altura (métrico) 5,71 cm