Learn More
Brady™ Etiquetas químicas informativas preimpresas BBP™ solo con diamantes de NFPA
Descripción
- Película de vinilo para uso en interiores y exteriores con adhesivo permanente
- El material resiste exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
- Disponible en varios tamaños y formatos
- Temp. de servicio: De -40° a +82 °C (de -40° a +180 °F)
- Temp. de aplicación: De 18° a 82 °C (de 0° a 180 °F)
- Durabilidad en exteriores: De 8 a 10 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Etiquetas químicas e informativas preimpresas para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Sensible a la presión |
| Color | Rojo, Amarillo, Azul, Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Vinilo |
| Mostrar texto | Rombo de la NFPA NFR |
| Para utilizar con (aplicación) | Para crear rápidamente etiquetas con barras de colores y NFPA, permite que la impresora produzca etiquetas químicas de 5 colores en un solo pase de impresión, el material apto para interiores y exteriores resiste la exposición a la humedad, a los productos químicos y a la manipulación |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Mostrar más |