Learn More
BD Kits de digestión/descontaminación del sistema BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial
Sin necesidad de pesar ni de mezclas desordenadas
153.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de recogida de muestras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Para utilizar con (aplicación) | Para la digestión y descontaminación de muestras clínicas sospechosas de contener micobacterias, especialmente Mycobacterium tuberculosis |
Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15324564
|
BD
240862 |
75 mL |
153.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Provide one of the most widely used, CDC-recommended formulations for effective mycobacterial specimen processing
- Convenient, all-inclusive kits are an alternative to traditional methods of preparing specimen digestion/decontamination reagents
- Complete with bottles of NALC-NaOH Solution and pre-measured packets of Phosphate Buffer (pH 6.8)
- Ensure standardization by eliminating the need to weigh, reconstitute or inventory separate ingredients
- Remain stable for up to 24 hours after activation
Especificaciones
Kit de recogida de muestras | |
CE | |
Para la digestión y descontaminación de muestras clínicas sospechosas de contener micobacterias, especialmente Mycobacterium tuberculosis | |
De 15 °C a 25 °C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 h
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- kit mycoprep
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BD Kits de digestión/descontaminación del sistema BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial