Learn More
BD Kits de digestión/descontaminación del sistema BBL™ MycoPrep™ Mycobacterial
Código de producto. 15324564
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
75 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15324564 75 mL 1 set
1 options
Código de producto. 15324564 Proveedor BD N.º de proveedor 240862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    166.97€ / 1 sets
    Ahorro 17.03€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Sin necesidad de pesar ni de mezclas desordenadas
  • Proporcionan una de las formulaciones más utilizadas y recomendadas por los CDC para el procesamiento eficaz de muestras de micobacterias
  • Los prácticos kits con todo incluido son una alternativa a los métodos tradicionales de preparación de reactivos de digestión/descontaminación de muestras
  • Completo con botellas de solución NALC-NaOH y paquetes premedidos de tampón de fosfato (pH 6,8)
  • Garantizan la estandarización al eliminar la necesidad de pesar, reconstituir o inventariar los ingredientes por separado
  • Permanecen estables hasta 24 horas después de la activación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de recogida de muestras
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Para la digestión y descontaminación de muestras clínicas sospechosas de contener micobacterias, especialmente Mycobacterium tuberculosis
Incluye 10 botellas de 75 mL de solución NALC-NaOH y 5 paquetes de tampón de fosfato (pH 6,8)
Cantidad 10 botellas de 75 ml
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Volumen (métrico) 75 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • kit mycoprep
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide