Learn More
Estándar de bario, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep PLBA2-2T
Cantidad | 250 mL |
---|---|
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Ba | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Ba | |
MFCD00134031 | |
5355457 | |
bario |
Especificaciones
Barium Standard | |
7440-39-3, 7732-18-5, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00134031 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
bario | |
137.33 | |
250 mL | |
Assurance |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Ba | |
AA, ICP | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
[Ba] | |
2% HNO3 | |
5355457 | |
CHEBI:32595 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLBA2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLBA2-3Y, -3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLBA1-2X |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid