Learn More
Patrón de bario para ICP , μ1000 g/mL en 2% HNO 3 , Grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11969452 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11969452 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
10708274 250 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11969452 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLBA22Y
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ba1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7440-39-3 , 7732-18-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular Ba
Peso molecular (g/mol) 137.33
Número MDL MFCD00134031
Clave InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nombre IUPAC bario
SMILES [Ba]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 30 elementos a nivel de ppmm.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Cantidad 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLBA2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLBA2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLBA1-2X
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P364-Y lavarlas antes de volver a usarlas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio