Learn More
Azpack™ Cinta de sellado de PTFE
Se extiende fácilmente sobre tapones y juntas esmeriladas o sobre las bocas de los tubos y frascos. La cinta de sellado de PTFE Azpack™ es no adhesiva y esterilizable.
66.20€ - 107.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Cinta de sellado |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Grosor | 1mm |
Para utilizar con (equipo) | Juntas esmeriladas, tapones, frascos |
Descripción
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Sin adhesivo
- rollo de 10 m
- Esterilizable con vapor
Especificaciones
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas esmeriladas, tapones, frascos |
Cinta de sellado | |
1mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Azpack™ Cinta de sellado de PTFE