Learn More
Azpack™ Cinta de sellado de PTFE
Código de producto. 11963854
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11963854 100mm cada uno
11953854 50 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 11963854
Marca: Azpack™ 11963854
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se extiende fácilmente sobre tapones y juntas esmeriladas o sobre las bocas de los tubos y frascos. La cinta de sellado de PTFE Azpack™ es no adhesiva y esterilizable.
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Sin adhesivo
  • rollo de 10 m
  • Esterilizable con vapor
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Cinta de sellado
Anchura (métrico) 100mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor 1mm
Para utilizar con (equipo) Juntas esmeriladas, tapones, frascos