Learn More
Recipientes cónicos con tapa a presión Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Incluye:
Tapa a presión
Tapas de LDPE ajustadas
Descripción
- Útiles recipientes cónicos de peso ligero con tapas de LDPE de ajuste hermético
- Buena resistencia química
- Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2500 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales |
Incluye | Tapas de LDPE ajustadas |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 25/paq. |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 135 °C |
Peso (métrico) | 2,82 kg |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Boca | Ancha |
Mostrar más |
Título del producto
Recipientes cónicos con tapa a presión Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido