Learn More
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos lavadores de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
Marca:  Azlon WGW541VTMLME
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15387037
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
  • Frascos de lavado de cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor para evitar derrames
  • Impreso de forma indeleble en cuatro idiomas, con cuatro combinaciones de idiomas disponibles
  • Elección cinco etiquetas de disolventes con nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e instrucciones de seguridad
  • Equipados con tapones de PP de una pieza que mantienen su forma durante el uso
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
LDPE
163 mm
75 mm
Región 4: Árabe, francés, inglés
Naranja
Etanol
Videos
  • Safety Venting Wash Bottles
SDS
Documentos
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™ > Etanol; cierre de naranja; región 4