Learn More
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Código de producto. p-8001799
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Descripción:
Impreso en inglés, francés, alemán y español
Región 2: noruego, danés, sueco, inglés
Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés
Región 4: Árabe, francés, inglés
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12116230
Brand: Azlon WGW534VTML
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos lavadores de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
  • Frascos de lavado con cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada que evita goteos de disolvente
  • Impreso de forma indeleble en cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y español)
  • Elija entre cinco etiquetas de disolventes, entre las que se incluyen los nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad
  • Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Descripción Impreso en inglés, francés, alemán y español
Incluye Tapones de polipropileno y bocas de color con extremo de boquilla fino para controlar el chorro con precisión
Material LDPE
Longitud (métrico) 25,4cm
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Anchura (métrico) 24,1cm
Color del tapón Amarillo
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 5,6 cm
Tipo de producto Frasco lavador con impresiones plurilingües
Chemical Label I. M. S.
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.