Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Puntas 768 para su uso con el brazo multicanal Tecan Evo MCA96
375.51€ - 389.17€
Especificaciones
Estilo de punta Round
Envase Gradilla de puntas anidadas
Cantidad 40 gradillas/caja
Para utilizar con (equipo) Tecan™ EVO™ MCA96
Línea de productos TecanTM
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Esterilidad Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Esterilidad Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15388291
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
EV-200-NTR-S
200 μl Estéril Gris
389.17€
paquete de 3840
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Añadir a la cesta
15378291
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
EV-200-NTR
200 μl No estéril Gris
375.51€
paquete de 3840
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15277668
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
EV-50-NTR-S
50 μl Estéril Naranja
389.17€
paquete de 3840
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15398291
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
EV-50-NTR
50 μl No estéril Naranja
375.51€
paquete de 3840
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formato de punta: 96 puntas
  • Intervalo de volúmenes de la punta: De 50 μl a 200 μl
  • Material de la punta: Polipropileno transparente
  • Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
  • Apirógenas
  • Opciones disponibles:
    - Con o sin filtros resistentes a aerosoles
    - No estériles o estériles
  • Cabezales compatibles: MCA96
  • Formato de gradilla: ANSI/SLAS
  • Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Round
40 gradillas/caja
TecanTM
Gradilla de puntas anidadas
Tecan™ EVO™ MCA96
Polipropileno
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96