Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Puntas 768 para su uso con el brazo multicanal Tecan Evo MCA96
Marca:  Axygen™ EV-50-NTR-S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15277668
  • 389.17€ / paquete de 3840
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Formato de punta: 96 puntas
  • Intervalo de volúmenes de la punta: De 50 μl a 200 μl
  • Material de la punta: Polipropileno transparente
  • Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
  • Apirógenas
  • Opciones disponibles:
    - Con o sin filtros resistentes a aerosoles
    - No estériles o estériles
  • Cabezales compatibles: MCA96
  • Formato de gradilla: ANSI/SLAS
  • Material de rack: Polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 μl
Naranja
Gradilla de puntas anidadas
Tecan™ EVO™ MCA96
Polipropileno
Estéril
Round
40 gradillas/caja
TecanTM
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote21722022 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/04/2024 Catalog NumberEV-50-NTR-S
Número de lote20122027 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/04/2024 Catalog NumberEV-50-NTR-S
Promociones
Promociones
Título del producto
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96 > Sin filtro, anidadas, estériles; 50 μl