Learn More
Axygen™ Puntas robóticas FDSS™
Para los sistemas de la serie Hamamatsu FDSS
5645.00€ - 8145.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 50 μl |
---|---|
Color | Negro |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Formato | Gradilla |
Material | PP (polipropileno) |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15581383
|
Axygen™
FDSS-1536-BK-R |
Sistema Hamamatsu FDSS™ 7000 |
8145.00€
paquete de 19200 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12702846
|
Axygen™
FDSS-384-BK-R |
Sistema Hamamatsu FDSS™ 6000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Para placas de 384 pocillos
- Color de la punta:Negro
- Capacidad:50 μl
- Empaquetado:384 puntas/gradilla; 10 gradillas/unidad; 5 unidades/caja
Especificaciones
50 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
PP (polipropileno) |
Negro | |
Gradilla |