Learn More
Axygen™ Puntas robóticas FDSS™
Para los sistemas de la serie Hamamatsu FDSS
Marca: Axygen™ FDSS-384-BK-R
Detalles adicionales : Peso : 10.10000kg
Descripción
- Para placas de 384 pocillos
- Color de la punta:Negro
- Capacidad:50 μl
- Empaquetado:384 puntas/gradilla; 10 gradillas/unidad; 5 unidades/caja
Especificaciones
50 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Sistema Hamamatsu FDSS™ 6000 |
Negro | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Automatización | |
PP (polipropileno) |