Learn More
Axygen™ Puntas robóticas FDSS™
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Hamamatsu FDSS 6000 System
Hamamatsu FDSS 7000 System
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
Descripción
- Para placas de 384 pocillos
- Color de la punta:Negro
- Capacidad:50 μl
- Empaquetado:384 puntas/gradilla; 10 gradillas/unidad; 5 unidades/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Negro |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Envase | Gradilla para SBS |
| Cantidad | 50 gradillas/caja |
| Mostrar más |