Learn More
Axygen™ Puntas de automatización de 165 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo
Para su uso con sistemas de automatización Agilent/Velocity 11
104.45€ - 640.61€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 165 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Clear |
Certificaciones/conformidad | ANSI |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12766759
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
con etiqueta inferior | ||||||||
12505577
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
con etiqueta inferior | ||||||||
12776759
![]() ![]() |
Axygen™
VTF-165-R-S |
Sin etiqueta inferior |
640.61€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envoi: 02-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12515577
![]() |
Axygen™
VTF-165-R-S |
Sin etiqueta inferior | ||||||||
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 20 μl a 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles
- Con superficie de estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ - Cabezales compatibles: 96LT, 8LT
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
165 μl | |
Estéril | |
ANSI | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automation, Round | |
384 puntas/gradilla, 10 gradillas | |
Polietileno |
Con filtro | |
Clear | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Rack | |
SLAS Rack | |
Sistema de manipulación de líquidos automatizado Agilent™/Velocity11™ y cabezal VPrep™ y Bravo™ 96LT y 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Axygen™ Puntas de automatización de 165 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo