Learn More
Axygen™ Puntas de automatización de 165 μl para las pipetas de formato 96 Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Incluye:
Sin etiqueta inferior
con etiqueta inferior
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
paquete de 960
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 20 μl a 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles
- Con superficie de estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ - Cabezales compatibles: 96LT, 8LT
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 165 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Envase | Gradilla SLAS |
| Mostrar más |