Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 1000 μl: biseladas, Maxymun Recovery
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
32.75€ - 353.23€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 100 a 1000 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
Estilo de punta | Retención baja, Universal |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12663706
|
Axygen™
T-1000-C-L-R |
No estéril | Gradilla |
81.20€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12651656
|
Axygen™
T-1000-C-L-R-S |
Estéril | Gradilla |
92.75€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12625505
|
Axygen™
T-1000-C-L |
No estéril | A granel |
32.75€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12702936
|
Axygen™
T-1000-C-L-R-S |
Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11316184
|
Axygen™
T-1000-C-L |
No estéril | A granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12792926
|
Axygen™
T-1000-C-L-R |
No estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Las puntas Maxymum Recovery™ permiten una recuperación completa de valiosas muestras
- Intervalo de volumen: De 100 a 1000 μL
- Disponibles en formatos a granel o de gradillas
Especificaciones
De 100 a 1000 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
Retención baja, Universal | |
Polipropileno |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Pipeta de ajuste universal |