Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: biseladas, Maxymun Recovery
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
- Apirógenas
- Biselado
- Maxymum Recovery Tecnología para retención ultrabaja y alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 a 1000μ L |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja, Universal |
| Envase | Gradilla con bisagras |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Material | Polipropileno |