Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 1000 μl: biseladas, Maxymun Recovery
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
Marca:  Axygen™ T-1000-C-L
20.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.88740kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12625505
  • 32.75€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Las puntas Maxymum Recovery™ permiten una recuperación completa de valiosas muestras
  • Intervalo de volumen: De 100 a 1000 μL
  • Disponibles en formatos a granel o de gradillas
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 1000 μl
Transparente
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Retención baja, Universal
Pipeta de ajuste universal
No estéril
Esterilizable en autoclave
A granel
1000 puntas/paquete, 5 paquetes/caja.