Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 1000 μl: biseladas, Maxymun Recovery
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
Marca: Axygen™ T-1000-C-L
Detalles adicionales : Peso : 6.24000kg
Descripción
- El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Las puntas Maxymum Recovery™ permiten una recuperación completa de valiosas muestras
- Intervalo de volumen: De 100 a 1000 μL
- Disponibles en formatos a granel o de gradillas
Especificaciones
De 100 a 1000 μl | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Retención baja, Universal | |
Pipeta de ajuste universal |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
A granel | |
1000 puntas/paquete, 5 paquetes/caja. | |
Polipropileno |