Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96 Código de producto.: 11807323
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11807323 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
80μL, Estéril, Con filtro, Estéril y preparado para PCR, paquete de 4800
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
80μL
100 pl
100 μl
150μL
200 µl
200 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. 11807323
Marca: Thermo Scientific™ 907021
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para plataformas de manipulación de líquidos Tecan están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Gracias a que son totalmente conductoras, estas puntas aumentan el rendimiento de pipeteo. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra fácilmente y la expulsan perfectamente en todo momento.
  • Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
  • Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 80μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color natural
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Para utilizar con (equipo) Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius
Línea de productos Tecan
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96 >