Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96
GREENER_CHOICE
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 908-261
473.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10753675
  • 478.00€ / paquete de 4800
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para plataformas de manipulación de líquidos Tecan están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Gracias a que son totalmente conductoras, estas puntas aumentan el rendimiento de pipeteo. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra fácilmente y la expulsan perfectamente en todo momento.
  • Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
  • Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
200 µl
Estéril
Gradilla
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius
Estéril
Sin filtro
Natural
Automatización
Tecan
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96 > 200 μl; estéril; para su uso con Tecan Freedom Evo, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja