Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6858014 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
80μL
100 pl
100 μl
150μL
200 µl
200 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Fit for Purpose unitSize
11897313 50 μl Estéril Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
10078172 50 μl Estéril Sin filtro Estéril paquete de 4800
10325104 50 μl No estéril Sin filtro Certificado de calidad paquete de 4800
11807323 80μL Estéril Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
10101804 100 pl Estéril Sin filtro Estéril paquete de 4800
10654844 100 μl No estéril Sin filtro Certificado de calidad paquete de 4800
11815953 150μL Estéril Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 4800
10753675 200 µl Estéril Sin filtro Estéril paquete de 4800
10373653 200 μl No estéril Sin filtro Certificado de calidad paquete de 4800
9 options
Código de producto. 11897313
Marca: Thermo Scientific™ 906021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para plataformas de manipulación de líquidos Tecan están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Gracias a que son totalmente conductoras, estas puntas aumentan el rendimiento de pipeteo. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra fácilmente y la expulsan perfectamente en todo momento.
  • Disponibles en versiones estándar, filtrada o con detección de líquidos
  • Certificado de material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color natural
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Para utilizar con (equipo) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Línea de productos Tecan
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR