Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™ con brazo multicanal Te-MO 96
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para plataformas de manipulación de líquidos Tecan están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Gracias a que son totalmente conductoras, estas puntas aumentan el rendimiento de pipeteo. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra fácilmente y la expulsan perfectamente en todo momento.
- Disponibles en formato no estéril con o sin la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Pueden ser filtradas, de retención baja o longitud extendida para que las placas de pocillos profundos alberguen un mayor volumen
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
filtradas por | Sin filtro |
Esterilidad | No estéril |
Color | Transparente |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Retención baja, Longitud extendida |
Para utilizar con (equipo) | Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius |
Línea de productos | Tecan |
Fit for Purpose | Certificado de calidad |