Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP384
GREENER_CHOICE
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
6000.00€ - 6760.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 30 μl
Color Transparente
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Esterilidad filtradas por Fit for Purpose Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad filtradas por Fit for Purpose Precio Cantidad y disponibilidad  
11711273
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
935-021
Estéril Con filtro Sterile and PCR Ready
6760.00€
paquete de 19200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-02-2026
Añadir a la cesta
11791263
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
935-261
Estéril Sin filtro Estéril
6165.00€
paquete de 19200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-11-2025
Añadir a la cesta
11701273
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
935-262
No estéril Sin filtro Certificado de calidad
6000.00€
paquete de 19200
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles en versión estéril y filtrada.
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado.
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV).
Especificaciones
Especificaciones
30 μl
Transparente
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP384