Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™ con cabezal dispensador AP384
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11711273
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad filtradas por Fit for Purpose unitSize
11711273 Estéril Con filtro Estéril y preparado para PCR paquete de 19200
11791263 Estéril Sin filtro Estéril paquete de 19200
11701273 No estéril Sin filtro Certificado de calidad paquete de 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11711273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 935021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza su uniformidad. Estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se han diseñado.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 30 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Estilo de punta Retención baja, Longitud extendida
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Línea de productos ART, Beckman
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR